Documenti fondamentali
384062
Chemistry demonstration kits
Chemiluminescence
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41100000
Descrizione generale
Demonstrates the phenomenon of light emission. In the presence of a fluorescent dye, an energy rich molecule reacts with hydrogen peroxide solution. The individual mixtures immediately start to glow, with color being dependent on the dye used. One demonstration per kit.
Fundamental chemical principles are best retained by students when visual aids are utilized. The CHEMDEMO kits allow educators to present the basic properties of chemistry safely and easily.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • Bottle 1 Blue luminescence
  • Bottle 2 Green luminescence
  • Bottle 3 Orange luminescence
  • Hydrogen peroxide solution
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)