Documenti fondamentali
383643
Sigma-Aldrich
Ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt hydrate
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8NNaO4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.13 (anhydrous basis)
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Punto di fusione
276-277 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
Stringa SMILE
[Na+].[H]O[H].CCOC(=O)c1c(C)noc1[O-]
InChI
1S/C7H9NO4.Na.H2O/c1-3-11-6(9)5-4(2)8-12-7(5)10;;/h10H,3H2,1-2H3;;1H2/q;+1;/p-1
FUQGYGTVHBHPSD-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt hydrate is a heterocyclic building block. Preparation of ethyl 5-hydroxy-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate sodium salt from diethyl acetylmalonate has been reported.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
An efficient synthesis of N-monoalkylated hydroxylamines.
Doleschall G.
Tetrahedron Letters, 28(26), 2993-2994 (1987)