Documenti fondamentali
38320
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethylamine
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
N,N-Diisopropylethylenediamine
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)2CH]2NCH2CH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
144.26
Beilstein:
1734800
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥97.0% (GC)
Indice di rifrazione
n20/D 1.443
Densità
0.830 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)N(CCN)C(C)C
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)