Documenti fondamentali
382507
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylheptylamine N-oxide hydrate
97%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6N(O)(CH3)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.27 (anhydrous basis)
Beilstein:
2074145
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
97%
Punto di fusione
130-134 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C9H21NO/c1-4-5-6-7-8-9-10(2,3)11/h4-9H2,1-3H3
SOVWKKYLBJMOPM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)