Documenti fondamentali
381748
Sigma-Aldrich
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H22O2Si
Numero CAS:
Peso molecolare:
214.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
P. eboll.
125-131 °C/28 mmHg (lit.)
Densità
0.935 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC1=CCCCO1
InChI
1S/C11H22O2Si/c1-11(2,3)14(4,5)13-10-8-6-7-9-12-10/h8H,6-7,9H2,1-5H3
RBKFRODDAPGVLP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
6-(tert-Butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran, a heterocyclic building block, is a pyran derivative. Various physical properties of 6-(tert-butyldimethylsilyloxy)-3,4-dihydro-2H-pyran have been reported.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
81 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 349-349 (2015)