Key Documents
381535
Sigma-Aldrich
4,4′-Methylenebis(2,6-diethylphenyl isocyanate)
98%
About This Item
Formula condensata:
CH2[C6H2(C2H5)2NCO]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
362.46
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
55-57 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCc1cc(Cc2cc(CC)c(N=C=O)c(CC)c2)cc(CC)c1N=C=O
InChI
1S/C23H26N2O2/c1-5-18-10-16(11-19(6-2)22(18)24-14-26)9-17-12-20(7-3)23(25-15-27)21(8-4)13-17/h10-13H,5-9H2,1-4H3
OQDCXRFLJMVOCC-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)