Key Documents
381373
Sigma-Aldrich
1-Fluoropyridinium heptafluorodiborate pyridine complex
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H10B2F8N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
331.81
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Punto di fusione
198-201 °C (lit.)
Stringa SMILE
FB(F)F.F[B-](F)(F)F.c1ccncc1.F[n+]2ccccc2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)