Documenti fondamentali
381047
Sigma-Aldrich
Methylcyclopentadienylmolybdenum(I) tricarbonyl, dimer
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14Mo2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
518.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Punto di fusione
150 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[Mo][Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C[C]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/2C6H7.6CO.2Mo/c2*1-6-4-2-3-5-6;6*1-2;;/h2*2-5H,1H3;;;;;;;;
WZMMGPKGGGIKLS-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)