380954
Ethyl (R)-2-oxothiazolidine-4-carboxylate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H9NO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.21
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)