Documenti fondamentali
380172
Sigma-Aldrich
2-(Bromomethyl)-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol
99%
About This Item
Formula condensata:
BrCH2C(CH2OH)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
199.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
75-77 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(CO)(CO)CBr
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)