378089
Poly(tetrafluoroethylene oxide-co-difluoromethylene oxide) α,ω-diisocyanate
average Mn ~3,000
About This Item
Formula condensata:
CH3C6H3(NCO)NHCO2(CF2CF2O)x(CF2O)yCONHC6H3(NCO)CH3
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Prodotti consigliati
PM
average Mn ~3,000
Indice di rifrazione
n20/D 1.352 (lit.)
Viscosità
7000 cSt(20 °C)(lit.)
Densità
1.788 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(O)(F)F.FC1OC1F.Cc2ccc(NC(O)=O)cc2N=C=O
Descrizione generale
Ethylene to methylene ratio 1:1
Applicazioni
Reacts with alcohols and acids to form urethanes and amides, with lower coefficient of friction, wear and Tg.
Stato fisico
Aromatic diisocyanate.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?