Documenti fondamentali
377856
Sigma-Aldrich
1-Triethylsiloxy-1,3-butadiene (cis+trans)
97%
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCH=CHOSi(CH2CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.35
Beilstein:
4367953
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.465 (lit.)
P. ebollizione
120-125 °C (lit.)
Densità
0.853 g/mL at 25 °C (lit.)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)