Documenti fondamentali
377139
Sigma-Aldrich
1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridinecarboxylic acid dihydrate
96%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H13NO2 · 2H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
263.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
96%
Punto di fusione
284-288 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)c1c2CCCCc2nc3ccccc13
InChI
1S/C14H13NO2.2H2O/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H,16,17);2*1H2
GGRKIMLQOSYIDR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
1,2,3,4-Tetrahydro-9-acridinecarboxylic acid dihydrate (1,2,3,4-tetrahydroacridine-9-carboxylic acid dihydrate) is an acridine derivative. These derivatives are flat (planar) aromatic heterocyclic compounds having hydrophobic nitrogen. They are structurally analogous to anthracene molecule in which central CH group of the middle benzene ring has been replaced by a nitrogen atom.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)