Documenti fondamentali
377082
Sigma-Aldrich
p-Xylylenebis(tetrahydrothiophenium chloride)
technical grade, 90%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H24Cl2S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
351.40
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
Grado
technical grade
Saggio
90%
Punto di fusione
157-161 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Cl-].[Cl-].C1CC[S+](C1)Cc2ccc(C[S+]3CCCC3)cc2
Applicazioni
Poly(p-phenylene vinylene) precursor.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Aldrichimica Acta, 25, 38-38 (1992)