375713
1,1,3,3-Propanetetracarbonitrile
97%
Sinonimo/i:
1,1,3,3-Tetracyanopropane
About This Item
Saggio
97%
Punto di fusione
134-139 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CC(CC(C#N)C#N)C#N
InChI
1S/C7H4N4/c8-2-6(3-9)1-7(4-10)5-11/h6-7H,1H2
QHNAZGXMVZNHLI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges