Key Documents
375055
Sigma-Aldrich
1-Chloromethyl-2,4-diisocyanatobenzene
97%
About This Item
Formula condensata:
ClCH2C6H3(NCO)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.60
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.596 (lit.)
P. eboll.
152-155 °C/11 mmHg (lit.)
Densità
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
1S/C9H5ClN2O2/c10-4-7-1-2-8(11-5-13)3-9(7)12-6-14/h1-3H,4H2
LCJLEYPRGLFMGM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)