Documenti fondamentali
374903
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorophenyl isocyanate
98%
About This Item
Formula condensata:
F2C6H3NCO
Numero CAS:
Peso molecolare:
155.10
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Indice di rifrazione
n20/D 1.494 (lit.)
Densità
1.323 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(F)c(c1)N=C=O
InChI
1S/C7H3F2NO/c8-5-1-2-6(9)7(3-5)10-4-11/h1-3H
SNHIIFOXCRYGGY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,5-Difluorophenyl isocyanate is an aryl fluorinated building block. It is also referred as 2,5-difluorophenyl ester of isocyanic acid.
Applicazioni
2,5-Difluorophenyl isocyanate may be used in the preparation of a potential antiatherosclerotic agent.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
V G DeVries et al.
Journal of medicinal chemistry, 32(10), 2318-2325 (1989-10-01)
The discovery that a series of N,N-dialkyl-N'-arylureas were inhibitors of the ACAT enzyme has led to a structure-activity study involving the systematic modification of three sites of the urea backbone. This study culminated in the selection of N'-(2,4-dimethylphenyl)-N-benzyl-N-n-butylurea (115) for