Documenti fondamentali
374326
Sigma-Aldrich
2,5-Diphenyl-1,6,6aλ4-trithiapentalene
97%
Sinonimo/i:
2,5-Diphenyl[1,2]dithiolo[1,5-b][1,2]dithiole-7-SIV
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C17H12S3
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.47
Beilstein:
19419
Numero MDL:
Saggio
97%
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2cc3cc(ss3s2)-c4ccccc4
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)