Key Documents
374016
Sigma-Aldrich
N-Allylcyclopentylamine
97%
About This Item
Formula condensata:
C5H9NHCH2CH=CH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
125.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.46 (lit.)
P. eboll.
155-160 °C (lit.)
Densità
0.855 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C=CCNC1CCCC1
InChI
1S/C8H15N/c1-2-7-9-8-5-3-4-6-8/h2,8-9H,1,3-7H2
CTSIKBGUCQWRIM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
N-Allylcyclopentylamine is an organic building block. Boiling point of N-allylcyclopentylamine has been reported.
Applicazioni
N-Allylcyclopentylamine may be used in the preparation of N,N-cyclopentylallylurea.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
113.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
45 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Iodocyclisation of N-allyl ureas; a route to imidazolin-2-ones.
Moody CJ, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 698, 706--706- (2000)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 201-201 (2015)