Key Documents
373362
Sigma-Aldrich
Platinum-rhodium alloy
Rhodium 10 %, wire
Sinonimo/i:
RhPt47
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Grado
thermocouple grade
Forma fisica
wire
wire
Composizione
Rhodium, 10%
Diametro
0.51 mm
Stringa SMILE
[Rh].[Pt]
InChI
1S/Pt.Rh
PXXKQOPKNFECSZ-UHFFFAOYSA-N
Quantità
2 g = 50 cm
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)