Documenti fondamentali
372609
Sigma-Aldrich
Calcium titanate
−325 mesh, 99%
Sinonimo/i:
CALCIUM TITANIUM OXIDE
About This Item
Formula condensata:
CaTiO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
135.94
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Dimensione particelle
−325 mesh
Densità
4.1 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Ca++].[O-][Ti]([O-])=O
InChI
1S/Ca.3O.Ti/q+2;;2*-1;
AOWKSNWVBZGMTJ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)