Documenti fondamentali
371726
Sigma-Aldrich
5-(4-Carboxy-2-nitrophenoxy)isophthalic acid
98%
About This Item
Formula condensata:
HO2CC6H3(NO2)OC6H3-1,3-(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
347.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(Oc2cc(cc(c2)C(O)=O)C(O)=O)c(c1)[N+]([O-])=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)