Documenti fondamentali
371610
Sigma-Aldrich
3-[Bis(glycidyloxymethyl)methoxy]-1,2-propanediol
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.30
Numero MDL:
Grado
technical grade
Stringa SMILE
OCC(O)COC(COCC1CO1)COCC2CO2
InChI
HHEORJZSUXVOSI-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)