Documenti fondamentali
370649
Sigma-Aldrich
2,2,2-Trifluoro-4′-(trifluoromethyl)acetophenone
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H4F6O
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
97%
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
ZERSWRKHUIMRSN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
56 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)