370630
2,2,2-Trifluoro-3′-(trifluoromethyl)acetophenone
98%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.415 (lit.)
P. eboll.
65-67 °C/24 mmHg (lit.)
Densità
1.418 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
FC(F)(F)C(=O)c1cccc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O/c10-8(11,12)6-3-1-2-5(4-6)7(16)9(13,14)15/h1-4H
MDCHHRZBYSSONX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
59 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter