Documenti fondamentali
368822
Sigma-Aldrich
[1,2]Dithiolo[4,3-c]-1,2-dithiole-3,6-dithione
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4S6
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.43
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Grado
technical grade
Punto di fusione
249-251 °C (lit.)
Stringa SMILE
S=C1SSC2=C1SSC2=S
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)