Documenti fondamentali
368180
Sigma-Aldrich
N-Benzyltrimethylsilylamine
96%
Sinonimo/i:
Benzylamino-trimethylsilane, N-(Trimethylsilyl)benzylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H17NSi
Numero CAS:
Peso molecolare:
179.33
Beilstein:
2205626
Numero MDL:
Saggio
96%
Densità
0.901 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)NCc1ccccc1
InChI
OVONARZNQIKMGQ-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)