Documenti fondamentali
367524
Sigma-Aldrich
Tetrahexadecylammonium bromide
98%
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)15]4N(Br)
Numero CAS:
Peso molecolare:
995.64
Beilstein:
5845950
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Punto di fusione
97-100 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C64H132N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65(62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2,63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-64H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
RBIRNUUGKIFHKK-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)