Documenti fondamentali
367338
Sigma-Aldrich
trans-4-Decenal
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
4230058
Numero MDL:
Saggio
95%
Impurezze
2-3% cis isomer
Stringa SMILE
CCCCC\C=C\CCC=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)