Documenti
367052
Sigma-Aldrich
N-(1H-Benzotriazol-1-ylmethyl)formamide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H8N4O
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
135-138 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)NCn1nnc2ccccc12
InChI
1S/C8H8N4O/c13-6-9-5-12-8-4-2-1-3-7(8)10-11-12/h1-4,6H,5H2,(H,9,13)
AUDGAMZNNDGYAX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3