Documenti
366064
Sigma-Aldrich
2′,3′,4′,5′-Tetrafluoroacetophenone
99%
About This Item
Formula condensata:
HC6F4COCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
83-84 °C/20 mmHg (lit.)
Densità
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)c1cc(F)c(F)c(F)c1F