Documenti fondamentali
365408
Sigma-Aldrich
Tetrakis(1-methoxyvinyl)tin
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H20O4Sn
Numero CAS:
Peso molecolare:
346.99
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)