Documenti fondamentali
365394
Sigma-Aldrich
2-Bromo-N-phenylpropionamide
98%
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(Br)CONHC6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
228.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
98%
Punto di fusione
98-102 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(Br)C(=O)Nc1ccccc1
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)