Documenti fondamentali
365343
Sigma-Aldrich
2-Pentyl-2-cyclopenten-1-one
95%
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)4C5H5(=O)
Numero CAS:
Peso molecolare:
152.23
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.473 (lit.)
P. ebollizione
114-116 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCC1=CCCC1=O
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
204.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
96 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)