Documenti fondamentali
364967
Sigma-Aldrich
2,4,6-Trichlorophenyl chlorothionoformate
95%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H2Cl4OS
Numero CAS:
Peso molecolare:
275.97
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.605 (lit.)
P. eboll.
146-147 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC(=S)Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)