Documenti
364835
Sigma-Aldrich
Disperse Yellow 7
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
4-[4-(Phenylazo)phenylazo]-o-cresol
About This Item
Formula condensata:
C6H5N=NC6H4N=NC6H3(CH3)OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
316.36
Colour Index:
26090
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
146-148 °C (dec.) (lit.)
λmax
385 nm
Stringa SMILE
Cc1cc(ccc1O)\N=N\c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C19H16N4O/c1-14-13-18(11-12-19(14)24)23-22-17-9-7-16(8-10-17)21-20-15-5-3-2-4-6-15/h2-13,24H,1H3/b21-20+,23-22+
VGKYEIFFSOPYEW-RLJRJAJVSA-N
Applicazioni
NLO material
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
[Experimental study of the blastomogenic properties of the disperse dye fast yellow 4K].
N M Kuz'menko et al.
Gigiena i sanitariia, (7)(7), 6-8 (1983-07-01)
Davide Tamburro et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(47), 19178-19188 (2011-10-18)
Many low-abundance biomarkers for early detection of cancer and other diseases are invisible to mass spectrometry because they exist in body fluids in very low concentrations, are masked by high-abundance proteins such as albumin and immunoglobulins, and are very labile.