Documenti
362409
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-fluoro-5-methylaniline
99%
Sinonimo/i:
6-Chloro-4-fluoro-m-toluidine
About This Item
Formula condensata:
ClC6H2(F)(CH3)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.59
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1cc(N)c(Cl)cc1F
InChI
1S/C7H7ClFN/c1-4-2-7(10)5(8)3-6(4)9/h2-3H,10H2,1H3
OXINUINVVAJJSE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3