Documenti fondamentali
36217
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-p-phenylenediamine
≥98.0% (GC)
Sinonimo/i:
2,5-Diamino-1,3-dichlorobenzene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6Cl2N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.03
Beilstein:
2209257
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
≥98.0% (GC)
Punto di fusione
122-127 °C
Stringa SMILE
Nc1cc(Cl)c(N)c(Cl)c1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)