Documenti fondamentali
362158
Sigma-Aldrich
4-Phenyl-1-propylpyridinium iodide
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H18IN
Numero CAS:
Peso molecolare:
327.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
97%
Punto di fusione
144-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
[I-].CCC[n+]1ccc(cc1)-c2ccccc2
Attenzione
Analog of MPTP metabolite. MPTP causes a severe and irreversible Parkinsonism condition in humans and monkeys!
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)