Documenti fondamentali
360732
Sigma-Aldrich
Magnesium alloyed with ~2% nickel
fine powder
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.23
Stato
fine powder
contiene
1.8-2.0% nickel as enhancer of hydride storage capacity
Applicazioni
An active reducing agent and hydride storage material.
Pittogrammi
FlameSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)