Key Documents
360244
Sigma-Aldrich
7-Methyluric acid
98%
Sinonimo/i:
7-Methyl-2,6,8-trihydroxypurine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H6N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.14
Beilstein:
181629
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
Saggio
98%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1C(=O)NC2=C1C(=O)NC(=O)N2