Documenti fondamentali
360155
Sigma-Aldrich
Bis(salicylideniminato-3-propyl)methylaminocobalt(II)
97%
Sinonimo/i:
[[α,α′-[(Methylimino)bis(trimethylenenitrilo)]di-o-cresolato](2-)]cobalt, [[2,2′-[(Methylimino-κN)bis[3,1-propanediyl(nitrilo-κN)methylidyne]]bis[phenolato-κO]](2-)]cobalt
About This Item
Formula condensata:
CH3N[(CH2)3N=CHC6H4-2-(O)]2Co
Numero CAS:
Peso molecolare:
410.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Impiego in reazioni chimiche
core: cobalt
reagent type: catalyst
Punto di fusione
290-292 °C (lit.)
Stringa SMILE
CN1CCC\N=C\c2ccccc2O[Co]Oc3ccccc3\C=N\CCC1
InChI
1S/C21H27N3O2.Co/c1-24(14-6-12-22-16-18-8-2-4-10-20(18)25)15-7-13-23-17-19-9-3-5-11-21(19)26;/h2-5,8-11,16-17,25-26H,6-7,12-15H2,1H3;/q;+2/p-2/b22-16+,23-17+;
BJSFADUIUGJFKX-VLQAMQNLSA-L
Applicazioni
Catalyst for:
  • Biomimetic coupled catalytic system
  • Cobalt-Schiff base complex catalyzed oxidation of para-substituted phenolics
  • Allylation, oxidation, and oxidative cleavages
  • Oxidative carbonylation of phenol
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)