Key Documents
357731
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-2,2-dimethyl-4-pentenoate
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13ClO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.64
Numero MDL:
Saggio
98%
Stringa SMILE
COC(=O)C(C)(C)CC(Cl)=C
InChI
1S/C8H13ClO2/c1-6(9)5-8(2,3)7(10)11-4/h1,5H2,2-4H3
NMIYZQVNXZOOPF-UHFFFAOYSA-N
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)