357669
7-Chloroquinaldine
99%
Sinonimo/i:
7-Chloro-2-methylquinoline
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
74-78 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccc2ccc(Cl)cc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-2-3-8-4-5-9(11)6-10(8)12-7/h2-6H,1H3
WQZQFYRSYLXBGP-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3