Documenti
356999
Sigma-Aldrich
Tantalum
wire, diam. 2.0 mm, ≥99.9%
Sinonimo/i:
Ta
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Ta
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.95
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
wire
Temp. autoaccensione
572 °F
Resistività
13.5 μΩ-cm, 20°C
Diametro
2.0 mm
P. eboll.
5425 °C (lit.)
Punto di fusione
2996 °C (lit.)
Densità
16.69 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ta]
InChI
1S/Ta
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Quantità
10 g = 20 cm
Prodotto comparabile