Documenti fondamentali
356417
Supelco
Niobium ICP/DCP standard solution
analytical standard, 10,000 μg/mL Nb in H2O
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
contiene
hydrofluoric acid as stabilizer (trace)
Concentrazione
10,000 μg/mL Nb in H2O
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
Formato
single component solution
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)