Documenti
349739
Sigma-Aldrich
3,3′,4,4′-Tetrahydro-6,6′-bi(2H-pyran)
98%
Sinonimo/i:
6,6′-Bi(3,4-dihydro-2H-pyran)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
166.22
Beilstein:
4969265
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Saggio
98%
Punto di fusione
45-49 °C (lit.)