Documenti fondamentali
348996
Sigma-Aldrich
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide
99%
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CCONHC6H4CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
267.37
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Saggio
99%
Punto di fusione
88-90 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)(C)C(=O)Nc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO/c1-18(2,3)17(20)19-16-12-8-7-11-15(16)13-14-9-5-4-6-10-14/h4-12H,13H2,1-3H3,(H,19,20)
BDYMLDYIYIGVCY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2′-Benzyl-2,2-dimethylpropionanilide may be used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)