348643
Palladium
foil, thickness 0.25 mm, 99.98% trace metals basis
Sinonimo/i:
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.98% trace metals basis
Forma fisica
foil
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.25 mm
P. eboll.
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3