348376
2-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
95%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Indice di rifrazione
n20/D 1.455 (lit.)
Densità
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccccc1N=C=O
InChI
1S/C8H4F3NO2/c9-8(10,11)14-7-4-2-1-3-6(7)12-5-13/h1-4H
CTMGYQHKKIEXKF-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
140.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
60 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?